Print…
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylate, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzylisonipecotate, Ethyl N-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR6926-25G OR6926-5G OR6926-100G
APOSOR6926-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6926-25G APOSOR6926-5G APOSOR6926-100G
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₂
Ponto de ebulição: 122 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040748
Número CAS: 24228-40-8