Print…
(±)-Pipecolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA 21.9 EUR
APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
(±)-Pipecolinic acid 98%
(±)-Pipecolinic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 280…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064347
Número CAS: 535-75-1
EINECS: 223-737-1