(±)-Isonipecotic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
OR6923-100G
OR6923-1KG
OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA
34.8
EUR
APOSOR6923-100G
APOSOR6923-1KG
APOSOR6923-25G
(±)-Isonipecotic acid
(±)-Isonipecotic acid
Fórmula:
C₆H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006004 Número CAS: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...