Print…
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-{2-[Bis(isopropyl)amino]ethyl}piperazine
OR6919-10G OR6919-2G OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA 242 EUR
APOSOR6919-10G APOSOR6919-2G APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Fórmula: C₁₂H₂₇N₃
Peso Molecular: 213.37 g/mol
Ponto de ebulição: 64…66 °C/0.1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320902
Número CAS: 59955-93-0
UN: 2735
ADR: 8 III