Print…
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6916-5G OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA 209 EUR
APOSOR6916-5G APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Fórmula: C₁₁H₂₅N₃
Ponto de ebulição: 105…106 °C/3mmHg
Densidade: 0,9063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075182
Número CAS: 22764-55-2
UN: 2735
ADR: 8,III