Print…
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
OR6914-250MG OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR6914-250MG APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₇ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320687
Número CAS: 62790-50-5