Print…
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 109 EUR
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Fórmula: C₁₁H₂₃N₃
Ponto de ebulição: 119…120 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075189
Número CAS: 22763-65-1