Print…
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Fórmula: C₁₀H₂₁N₃O
Peso Molecular: 199.298 g/mol
Ponto de ebulição: 106…107 °C/0.2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191217
Número CAS: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8 III