Print…
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyl-3-(piperazin-1-yl)propan-1-amine
OR6909-1G OR6909-5G
APOSOR6909-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6909-1G APOSOR6909-5G
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine
Fórmula: C₉H₂₁N₃
Peso Molecular: 171.29 g/mol
Ponto de ebulição: 88…90 °C
Densidade: 0.917 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082601
Número CAS: 877-96-3
UN: 2735
ADR: 8 III