Print…
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6907-5G OR6907-2G OR6907-50G
APOSOR6907-5GEA 154 EUR
APOSOR6907-5G APOSOR6907-2G APOSOR6907-50G
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Fórmula: C₈H₁₉N₃
Ponto de ebulição: 90 °C/9mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167969
Número CAS: 3644-18-6
UN: 2735
ADR: 8,III