Print…
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6906-25G OR6906-5G OR6906-1G
APOSOR6906-25GEA 935 EUR
APOSOR6906-25G APOSOR6906-5G APOSOR6906-1G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320901
Número CAS: 132800-12-5