Print…
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6904-1G OR6904-500MG
APOSOR6904-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6904-1G APOSOR6904-500MG
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂
Peso Molecular: 182.311 g/mol
Ponto de ebulição: 230…231 °C
Densidade: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075237
Número CAS: 57184-23-3