Print…
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 116 EUR
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O
Peso Molecular: 158.25 g/mol
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 0.941 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320899
Número CAS: 13484-38-3
UN: 1993
ADR: 3 III