Print…
4-Tolylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6888-25G OR6888-100G OR6888-5G
APOSOR6888-25GEA 24.8 EUR
APOSOR6888-25G APOSOR6888-100G APOSOR6888-5G
4-Tolylboronic acid
4-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 256…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039138
Número CAS: 5720-05-8