1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Prazosin Related Compound D
OR6882-10G
OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA
87.3
EUR
APOSOR6882-10G
APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Fórmula:
C₉H₁₂N₂O₂ Ponto de Fusão: 67…70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038831 Número CAS: 40172-95-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...