Print…
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
OR6877-10G OR6877-1G
APOSOR6877-10GEA 183 EUR
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Fórmula: C₁₀H₁₉N₃O₂
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006172
Número CAS: 39890-46-5