Print…
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 140 EUR
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
1-(2-Pyridyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 120…122 °C/2mmHg
Densidade: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006216
Número CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3