Print…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 0 EUR
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005961
Número CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7