Print…
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 132 EUR
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Ponto de ebulição: 142…144 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040728
Número CAS: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1