Print…
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6866-1G OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-1GEA 0 EUR
APOSOR6866-1G APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320890
Número CAS: 68104-63-2