Print…
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
OR6858-100G OR6858-10G OR6858-25G OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA 422 EUR
APOSOR6858-100G APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de ebulição: 120…125 °C/0.2mmHg
Densidade: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190247
Número CAS: 63074-07-7