Print…
6-Amino-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
OR6857-100G OR6857-25G OR6857-5G
APOSOR6857-100GEA 372 EUR
APOSOR6857-100G APOSOR6857-25G APOSOR6857-5G
6-Amino-1,4-benzodioxane
6-Amino-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 116…118 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 26…31 °C
Densidade: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006824
Número CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4