Print…
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 102 EUR
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.1891 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01313389
Número CAS: 20925-24-0