Print…
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 80.3 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Peso Molecular: 190.29 g/mol
Ponto de ebulição: 276 °C
Densidade: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040740
Número CAS: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III