Print…
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G OR6847-25G OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6847-1G APOSOR6847-25G APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039691
Número CAS: 22948-94-3