Print…
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 61.3 EUR
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 218…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066156
Número CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6