Print…
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6823-10G OR6823-50G OR6823-250G
APOSOR6823-10GEA 72.5 EUR
APOSOR6823-10G APOSOR6823-50G APOSOR6823-250G
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄BrP
Peso Molecular: 411.32 g/mol
Ponto de Fusão: 260…262 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051880
Número CAS: 7333-52-0