Print…
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6821-100G OR6821-25G OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA 58 EUR
APOSOR6821-100G APOSOR6821-25G APOSOR6821-250G
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Fórmula: C₆H₁₂NO₃P
Ponto de ebulição: 101…102 °C/0,4mmHg
Densidade: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001893
Número CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 1760
ADR: 8,II