Print…
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 87 EUR
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007122
Número CAS: 10463-20-4