Print…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 29 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 305.95
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004334
Número CAS: 1798-09-0