Print…
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
OR6814-100G OR6814-25G OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA 102 EUR
APOSOR6814-100G APOSOR6814-25G APOSOR6814-10G
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 158…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004320
Número CAS: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0