Print…
2-Propylvaleryl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 331 EUR
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Fórmula: C₈H₁₅ClO
Peso Molecular: 162.66 g/mol
Ponto de ebulição: 68…70 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051446
Número CAS: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8 II