Print…
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 29 EUR
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839873
Número CAS: 102308-97-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III