Print…
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6788-1G OR6788-250MG
APOSOR6788-1GEA 0 EUR
APOSOR6788-1G APOSOR6788-250MG
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426511
Número CAS: 134363-45-4