Print…
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6787-25G APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 201.65 g/mol
Ponto de Fusão: 234…243 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182671
Número CAS: 6232-11-7