Print…
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 423 EUR
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 254 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00137741
Número CAS: 52068-30-1