Print…
4-Biphenylmethyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Fórmula: C₁₃H₁₁Cl
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000917
Número CAS: 1667-11-4