Print…
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 58.4 EUR
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090509
Número CAS: 90924-54-2