Print…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 0 EUR
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 263…268 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02225088
Número CAS: 294620-60-3