Print…
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Phenylpropylamine
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 77 EUR
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
(±)-β-Methylphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 82…84 °C/10mmHg
Densidade: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008144
Número CAS: 582-22-9
UN: 2735
ADR: 8 III