Print…
4-Iodobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 109 EUR
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
4-Iodobenzoyl chloride 97%
4-Iodobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClIO
Ponto de ebulição: 120…121 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001058
Número CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II