Print…
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
OR6723-1G OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA 81.2 EUR
APOSOR6723-1G APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClO₄S
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974524
Número CAS: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,III