Print…
5,6-Dimethylbenzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dimethyl-1H-benzimidazole, 5,6-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR6715-100G OR6715-500G
APOSOR6715-100GEA 56.7 EUR
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G
5,6-Dimethylbenzimidazole
5,6-Dimethylbenzimidazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Ponto de ebulição: 377
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005603
Número CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Merck Index: 13,03263