Print…
3-Chloroisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 329 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 227…231 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094685
Número CAS: 88912-27-0