Print…
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO₃
Peso Molecular: 220.01 g/mol
Ponto de Fusão: 47…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035743
Número CAS: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
UN: 3261
ADR: 8 II