Print…
2,6-Dichloro-p-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-methylphenol
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 26.1 EUR
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichloro-p-cresol
2,6-Dichloro-p-cresol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 231 °C
Ponto de Fusão: 33…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134679
Número CAS: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4