Print…
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 600 EUR
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007165
Número CAS: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
UN: 3261
ADR: 8,II