Print…
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6705-25G OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA 29 EUR
APOSOR6705-25G APOSOR6705-5G
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrClN
Ponto de Fusão: 138…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445660
Número CAS: 57381-37-0