Print…
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 221 EUR
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyde
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 86…88 °C/10mmHg
Densidade: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798004
Número CAS: 5779-93-1