Print…
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrClO
Ponto de Fusão: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462870
Número CAS: 174265-12-4